Description
- Le revêtement NBR épais et spécial est résistant à l’huile et à la graisse
- La doublure en coton interlock de haute qualité est confortable, agréable au contact de la peau et contribue à la régulation de la température à l'intérieur du gant.
- Capacités de préhension améliorées dans les zones humides, mouillées et huileuses
- Les gants sont adaptés à l’utilisation des écrans tactiles
- Idéals pour une grande variété d’applications, notamment l’assemblage, le contrôle et la maintenance
Spécification
Spécification
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Blanc, Jaune |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 7 |
| Norme EN388 | 2121X |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Afficher plus |