Learn More
uvex Gants d’assemblage revêtus de nitrile ProfiErgo ENB 20
Code produit 15396932 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15396932 10 1 pièce
15306942 6 1 pièce
15316942 7 1 pièce
15326942 8 1 pièce
15336942 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15396932 Fournisseur uvex Code fournisseur 6014804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.90€
    5.80€ / 1 pièces
    Économisez 0.10€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le revêtement NBR spécial est résistant à l’huile et à la graisse, tout en étant également compatible avec les écrans tactiles.La doublure en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur, est agréable contre la peau et aide à r
  • Le revêtement NBR épais et spécial est résistant à l’huile et à la graisse
  • La doublure en coton interlock de haute qualité est confortable, agréable au contact de la peau et contribue à la régulation de la température à l'intérieur du gant.
  • Capacités de préhension améliorées dans les zones humides, mouillées et huileuses
  • Les gants sont adaptés à l’utilisation des écrans tactiles
  • Idéals pour une grande variété d’applications, notamment l’assemblage, le contrôle et la maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388:2016 (2121X)
Zone enduite Dos de la main entièrement revêtu
Coating Material NBR spécial
Couleur Orange
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Coton
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 10
À utiliser avec (application) Assemblage, inspection, réparations, entretien et traitement de métaux légers à moyens
Type de manchette de gant Tricoté
Modèle ENB20