Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile Profile 3000
Code produit 12930825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XS
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12930825 Moyen 100 pièces
12910825 XS 100 pièces
12940825 Grande 100 pièces
12970825 3XL 100 pièces
13178646 2XS -
12920825 Standard 100 pièces
12950825 XL 100 pièces
12960825 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12930825 Fournisseur Ansell Code fournisseur PNA3103M
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Alliez confort et résistance chimique avec Nitritex™ Gants d'examen en nitrile Profile 3000. Ce gant ambidextre sans latex offre une résistance aux produits chimiques et à la perforation.
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Excellente résistance à la perforation
  • La manchette ourlée facilite l’enfilage et la stabilité
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Sans poudre et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
  • Les gants de longueur de poignet mesurent 240 mm/9,5 pouces.
  • Boîte distributrice de gants facile d’accès, 100 gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 9001:2008, 13485:2003 et ISO 2859
Classification Dispositif médical de classe I
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Examens premium
Type de manchette de gant Ourlé
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Modèle Profile 3000
Type d’emballage Boîte
Quantité 100/paquet
Séries Profile 3000
Longueur (métrique) 240 mm