Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile Profile PNHS
Código de producto. 12932548
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions:
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 paires
50 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions Tamaño de la unidad
12932548 9 200 paires
12785865 9 50 paires
12775865 8,5 50 paires
12922548 8,5 200 paires
12366337 8 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12932548 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor PNHS90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The ideal choice for sensitive skin. Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves are sterile, extra-length gloves that are anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. Class IIa Medical certified; Latex-free.
  • Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
  • Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classification Class IIa Medical Device
Matériau de la manchette Nitrile
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage En boîte
Résistant à Produits chimiques
Longueur (métrique) 305 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.