Learn More
Liebherr™ Congélateur à air forcé ProfiLine, pour usage professionnel
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
601 L
1427 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Congélateur professionnel à usage général
- Plage de température -10 / -26 °C, classe L1
- Classe climatique (directive énergétique) : 5
- Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 4,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Affichage numérique de la température externe
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1427 L |
| Gamme de températures | -10°C à -26°C |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | GGPV1470X |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 215 × 143 × 83 cm (H × L × P) |
| Profondeur (métrique) intérieure | 65 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 155 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 124 cm |
| Tension | 220/240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |