Learn More
WTW™ pH-mètres portatifs ProfiLine™de WTW™
Code produit 10703774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
pH-mètre
pH-mètre avec kit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10703774 pH-mètre avec kit 1 pièce
10136383 pH-mètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10703774 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2AA112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    816.00€ / 1 pièces
    Économisez 294.00€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des résultats optimaux grâce à cet instrument de mesure de pH / mV portatif facile et robuste doté d’une fonction automatique pour les mesures de pH de routine sûres, fiables, sécurisées et sans erreur.
  • Clavier épuré avec seulement 6 touches
  • La fonction de lecture automatique AutoRead pour les valeurs mesurées reproductibles rend la mesure du pH sûre et empêche les erreurs
  • Clavier anti-glissement pouvant être utilisé avec des gants
  • Grand écran clair et facile à lire
  • Instrument de mesure du pH / mV portatif facile et robuste pour les mesures de routine
  • Mesures du pH fiables et sécurisées grâce aux résultats reproductibles
  • Étanche selon IP 67, étalonnage en 3 points, minuteur d’étalonnage intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Mallette de transport avec électrode pH SenTix™ 41, solution tampon STP 4 et STP 7, support, bécher, mode d’emploi succinct, CD-ROM et piles
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,3, ±1
Précision (pH) ±0,1, ±0,01, ±0,005
À utiliser avec (application) Idéal pour toutes les personnes recherchant un instrument simple, robuste et étanche pour les mesures de pH portables
Gamme (pH) –2 à 19.999
Résolution (pH) ± 0,005
Gamme (mV) -1 200 à 1 200 ; -2 000 à 2 000
Résolution (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points Tampon technique WTW d’étalonnage 1, 2 ou 3 points, tampons DIN/NIST
Type d’affichage LCD, 7 segments
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP67
Dimensions (L x l x H) 80 x 180 mm (l x H)
Poids (métrique) 0.6 kg
Garantie 3 ans
Modèle pH 3110 SET 2
Alimentation électrique Batterie NiMH rechargeable 4 x 1.5 V AA ou 4 x 1.2 V
Résolution Toutes les valeurs à ±1 chiffre
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type de batterie AA, NiMH
Type pH-mètre avec kit
Autonomie de la batterie Jusqu’à 2500 h
Dimensions (L x l) 80 mm de largeur
Largeur (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 180 mm
Profondeur (métrique) 55 mm