Learn More
WTW™ pH-mètre portable ProfiLine™ pH 3310
GREENER_CHOICE
Code produit 10564724
Change view
Click to view available options
Type:
pH-mètre portable
pH-mètre portable avec kit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10564724 pH-mètre portable 1 pièce
10186573 pH-mètre portable avec kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10564724 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2AA310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instruments de mesure portatifs, étanches et robustes pour la détermination des paramètres pH, ORP, oxygène dissous, conductivité et BSB
Le pH 3310 est une combinaison élégante d’instrument de mesure portatif et d’enregistreur de données pour tous ceux qui veulent enregistrer automatiquement les séries de mesures et les traiter sur un ordinateur. L’instrument de mesure comprend une mémoire de données intégrée pour les entrées conformes aux BPL 5000 avec un enregistreur à intervalles contrôlés. Toutes les données peuvent être facilement transmises à un ordinateur via l’interface USB. La fonction CMC permet de visualiser la plage de mesures optimale et prend ainsi en charge les mesures correctes. L’affichage graphique avec des menus en texte clair permet un fonctionnement confortable et sûr de l’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Enregistreur de données et interface USB, manuel d’instructions succinct, CD-ROM et piles, câble
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ±0,3, ±1
Précision (pH) ±0,1, ±0,01, ±0,005
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Gamme (pH) –2 à 19.999
Résolution (pH) ± 0,005
Gamme (mV) -1 200 à 1 200 ; -2 500 à 2 500
Résolution (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points Tampon technique WTW d’étalonnage 1, 2, 3, 4, 5, tampons DIN/NIST plus 20 tampons supplémentaires
Type d’affichage LCD
Mémoire Manuel 500/5000 automatique
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP66 / 67
Dimensions (L x l x H) 80 x 180 mm (l x H)
Poids (métrique) 300 g
Garantie 3 ans
Modèle pH 3310
Alimentation électrique Batterie NiMH rechargeable 4 x 1.5 V AA ou 4 x 1.2 V
Résolution Toutes les valeurs à ±1 chiffre
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +105°C
Type de batterie AA, NiMH
Type pH-mètre portable
Autonomie de la batterie 1000 heures
Dimensions (L x l) 80 mm de largeur
Largeur (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 180 mm
Profondeur (métrique) 55 mm