Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de proflavine
Code produit 16617052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16617052 25 g 25g
16607052 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16617052 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465860250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952-23-8
Formule moléculaire C26H26Cl2N6O
Poids moléculaire (g/mol) 509.44
Numéro MDL MFCD00066867
Clé InChI APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dichlorure de dihydrogène bis(acridine-3,6-diamine) hydraté
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Spécification
Vecteur alpha PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Nom chimique ou matériau Proflavine hydrochloride
Point de fusion 270°C
Couleur Marron-rouge à orange
Perte à la dessiccation ≤4 % (105°C, 1 hr)
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage 13,6 à 15,0 % (CL) (titration argentométrique)
Conditionnement flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Poids de la formule 245.71
Forme physique Poudre