Learn More
Applied Biosystems™ Système de PCR ProFlex™ + pack plastique, 2 x 96 puits, plaques EnduraPlate
Code produit. 17193169 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 package
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
17193169 1 package 1 pièce
1 options
Code produit. 17193169
Marque: Applied Biosystems™ A41186
L’ensemble système de PCR Applied Biosystems™ ProFlex™ + plastique avec EnduraPlates associe fiabilité et performances à des fonctions de configuration et de contrôle flexibles qui s’adaptent à vos besoins de recherche.
  • Échangez le bloc à 96 puits de 0,2 ml avec un autre type de bloc en cas d’évolution de vos besoins de débit
  • d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
  • de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
  • de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
  • Optimisez rapidement et efficacement votre PCR avec des blocs VeriFlex plus efficaces qu’un gradient
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à haut débit et à la manipulation robotique
  • Excellente stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Système de PCR ProFlex 2 x 96 puits
• 5 plaques de réaction transparentes à 96 puits MicroAmp EnduraPlate Optical avec code-barres (100 plaques au total)
• 1 film adhésif transparent MicroAmp (100 films)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacité 192 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces
Type de produit Système de PCR
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Montée en température max. 3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
Quantité 1 package
Poids 19,3 kg (42,5 lb)
Configurations des blocs 2 blocs isothermes à 96 puits