Learn More
Progestérone, 1 mg/ml dans de l'acétonitrile, Lipomed
Code produit 30459805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459805 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459805 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMPRO16831LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Progestérone, 1 mg/ml dans de l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Progesterone
CAS 57-83-0
Noms d’analytes ou de composants Progesterone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H30 O2
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Progesterone, Pregn-4-ene-3,20-dione, Progesterone (8 CI), 4-Pregnene-3,20-dione, Agolutin, Bio-luton, CIDR, Corlutin, Corlutina, Corluvite, Corporin, Corpus luteum hormone, Crinone, Cue-Mate, Cyclogest, Duraprogen, EAZI-BREED CIDR, Endometrin, Estima, Flavolutan, Fologenon, Gesterol, Gestiron, Gestone, Gestormone, Gestron, Glanducorpin, Gynlutin, Gynolutone, Hormoflaveine, Hormoluton, Lipo-Lutin, Lucorteum Sol, Lugesteron, Lugesterone, Luteal Hormone, Luteinique, Luteocrin normale, Luteodyn, Luteogan, Luteohormone, Luteol, Luteopur, Luteosan, Luteostab, Luteosterone, Luteovis, Luteum, Lutex, Lutidon, Lutin, Lutinus, Lutociclina, Lutocuclin M, Lutocyclin, Lutocyclin M, Lutocylin, Lutoform, Lutogyl, Lutren, Lutromone, Microgest, Minagest, NSC 64377, NSC 9704, Nalutron, P4, Percutacrine Luteinique, Piaponon, Primolut, Prochieve, Progeffik, Progeffik 200, Progekan, Progestan, Progestasert, Progesterol, Progestin, Progestogel, Progestol, Progeston, Progestone, Progestron, Prolets, Prolidon, Proluton, Prometrium, Prontogest, Protormone, Sincrogest, Syngesterone, Syngestrets, Syntolutan, U 3672, Utrogest, Utrogestan, Vitarrine, Delta4-Pregnene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acétyl-10,13-diméthyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 314.46
Quantité 1 mL
Poids de la formule 314,2246 g/mol