Learn More
SI Analytics™ Kit de pH ProLab 2500
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Points d’étalonnage (pH):
1 à 5
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend support, alimentation, A 162 IDS, solutions tampons et adaptateur analogique IDS
- Capteurs de pH / ORP analogiques : Adaptateur analogique Z 600 IDS (inclus dans la livraison)
- Trois canaux de mesure universels
- Reconnaissance numérique des capteurs
- Clavier antibactérien
- Mesure le pH, l’ORP, l’ISE, l’oxygène dissous et la conductivité
- Toute combinaison de paramètres de mesure identiques ou différents
- Affichage graphique rétroéclairé couleur avec CMC, QSC et affichage de canaux
- Adaptateur pour électrodes de pH classiques (fiche DIN) inclus dans la livraison
- Le transfert de signal numérique élimine les interférences, alloue en toute sécurité les données d’étalonnage et transmet automatiquement les données du capteur
- L’icône Contrôle du capteur de qualité (QSC) fournit des informations précises sur l’état réel de l’électrode et augmente donc la sécurité opérationnelle
- Capture automatique et numérique de toutes les données de capteur pour la retraçabilité des valeurs mesurées
- Administration utilisateur disponible pour l’attribution sûre des résultats de l’utilisateur et de la mesure ou des résultats d’échantillons et de mesures
- Sortie de données sur PC, clé USB ou imprimantes sélectionnées
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage (conductivité) | 1 |
| Points d’étalonnage (ionométrie) | 2 à 7 (nécessite un adaptateur) |
| Points d’étalonnage (pH) | 1 à 5 |
| Canaux | 3 |
| Type d’affichage | Graphique couleur |
| Mémoire | Manuel :500 ensembles de données ; Automatique :10 000 ensembles de données |
| Alimentation électrique | Universel |