Learn More
Invitrogen™ Human Prolactin ELISA Kit
Code produit. p-7230958
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 15865843
Marque: Invitrogen™ EHIAPRL
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection conjugué de peroxydase, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA
The Human Prolactin ELISA quantitates human prolactin in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Prolactin. Principle of the method The Human Prolactin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La prolactine (PRL) ou l’hormone lutéotropique (LTH) est une hormone peptidique découverte par le Dr Henry Friesen, principalement associée à la lactation. Lors de l’allaitement maternel, l’acte de succion du mamelon stimule la production de prolactine, qui alimente le sein en lait pour la prochaine tétée, selon un processus appelé lactogenèse. L’ocytocine, une autre hormone, est également libérée, ce qui déclenche l’éjection du lait.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01236
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage 11,7 pg/ml
Description Kit ELISA de prolactine humaine
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone peptidique
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 5617
Symbole de gène(s) PRL
Coefficient de variation inter-dosage 10,8%
Coefficient de variation intra-dosage 7,6%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologie de la reproduction
Volume d’échantillon Plasma, 12,5 μl ; sérum, 12,5 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.