Learn More
Proline (L-Proline), Mikromol™
Product Code. 17989814
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17989814 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17989814 Supplier Mikromol Supplier No. MM1543.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Proline (L-Proline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Proline
CAS 147-85-3
Noms d’analytes ou de composants L-Proline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Nom IUPAC acide (2S)-pyrrolidine-2-carboxylique ;
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Quantité 250 mg
Poids de la formule 115,0633 g/mol