Learn More
Lauda™ Bain thermostatique d’étalonnage Proline PJL 12 C avec fiche CEE7/7
Code produit. 16873650
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16873650
Marque: Lauda™ L001926
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain thermostatique d’étalonnage avec la technologie de microprocesseur la plus récente et fonctions de programmation/info, bobine de refroidissement installée
  • Affichage LCD graphique rétro-éclairé avec haute résolution et différents modes d’affichage
  • Affichage LED vert supplémentaire pour la température
  • Entrée via les touches du curseur, les touches de fonction numériques, ou les deux
  • Touche Tmax supplémentaire en cas de surchauffe
  • La console de commande peut être détachée et utilisée comme télécommande
  • Système EasyUse pour un fonctionnement simple de toute l’unité
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Pompe LAUDA Varioflex à huit niveaux de sélection de pression
  • Interface RS 232/485 avec découplage optique intégré en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec jusqu’à deux interfaces (RS 232/485, Profibus, modules analogiques ou de contact, module Ethernet-USB)
  • Le programmateur avec 150 segments de température/temps peut être séparé en cinq programmes
  • Fonction de minuterie pour allumer le thermostat, passer en mode veille ou exécuter des programmes
  • Construction à 2 chambres pour un niveau constant dans la chambre thermostatique
  • Connecteurs de pompe sur les côtés et à l’arrière, dérivation installée
  • Bain en acier inox spécialement isolé pour les travaux à basse température, avec poignées de transport et robinet de vidange
  • Pour les températures basses, une source de refroidissement externe est requise
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 30 à 200°C
    • Plage de températures de fonctionnement avec refroidissement externe : 20 à 200°C
    • Plage de températures de fonctionnement : -40 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,01 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 3,6 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Pression de pompe max. : 0,8 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 25 L/min
    • Volume de bain min. / max : 8,5 à 13,5 L
    • Dimensions de la cuve (Ø x H) : 120 x 320 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 220 x 360 x 630 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Accessoire standard :
      • Un couvercle de bain, quatre bouchons à vis, quatre bouchons de fermeture, deux raccords de 13 mm pour connecteurs de pompe, deux raccords pour bobine de refroidissement
  • Spécification
    Tension 230 V