Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10166534 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Incréments:
0,01μL
0,1 μl
0.2 μl
Précision:
2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25
4 à 1,5%, 4,00 à 1,00
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10166534
Marque: Sartorius 728120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique multicanaux Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants
  • La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
  • Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
  • Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
  • Paramètre de volume ajustable avec déclic
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
Une conception conviviale et ergonomique
  • Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
  • Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
  • Éjection légère et facile des pointes
  • Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
  • Étalonnage facile et personnalisé
  • Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
  • Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
  • Entièrement autoclavable sans démontage.
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Pointes compatibles Sartorius Tips
Espacement de cônes réglable Yes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Reusable
Type à poignée Ergonomic
Matériau Polypropylene
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Proline Plus
Programmabilité No
Stérilité Non-sterile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0,01μL
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans