Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Proline Plus avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Proline Plus proposent la meilleure solution pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.
700.00€ - 1270.00€
Spécification
Pointes compatibles | Pointes Optifit |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Très résistant aux produits chimiques et aux UV |
Modèle | Proline Plus |
Gamme de produits | Proline Plus |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15613104
|
Sartorius
LH-728677 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 1/boîte | 100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl, 1 à 10 ml |
700.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15643094
|
Sartorius
LH-728670 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 10/boîte | 0,5 à 10, 10 à 100, 100 à 1 000 μl |
700.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15673094
|
Sartorius
LH-728673 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 20/boîte | 0,5 à 10, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1 000 μl |
1020.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15653094
|
Sartorius
LH-728671 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 20/boîte | 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1 000 μl |
700.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15603104
|
Sartorius
LH-728676 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 1/boîte | 0,5 à 10, 20 à 200, 100 à 1000, 30 à 300 μl |
1270.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15663094
|
Sartorius
LH-728672 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 10/boîte | 0,5 à 10, 2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl |
915.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15683094
|
Sartorius
LH-728674 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 10/boîte | 0,5 à 10 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl, 500 à 5 000 μl |
1135.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15693094
|
Sartorius
LH-728675 |
Multipacks de pipettes mécaniques | 20/boîte | 2 à 20, 10 à 100, 20 à 200, 100 à 1000, 500 à 5 000 μl |
1135.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Forces de pipetage faibles
- Crochet ergonomique pour les doigts
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- L'affichage rapide et facile à lire du volume réduit au minimum le risque d'erreurs de réglage du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Étalonnage facile et “personnalisé”
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
- Le mécanisme de chargement des pointes Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale sur chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
Garantie
Deux ans
Spécification
Pointes Optifit | |
Très résistant aux produits chimiques et aux UV | |
Proline Plus | |
Multipacks de pipettes mécaniques | |
Résistance aux UV |
Autoclavables | |
Proline Plus | |
Non stérile | |
Filtres Safe-Cone | |
2 ans |