Learn More
Lauda™ Bain / circulateur thermostatique Proline PVL 15 transparent avec fiche CEE7/7
Code produit. 16803090
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16803090
Marque: Lauda™ L001538
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur/bain thermostatique doté de la technologie de microprocesseur la plus récente, bobine de refroidissement installée
  • Affichage LED vert facile à lire pour la température
  • Guidage de menu convivial avec un fonctionnement à 3 touches extrêmement simple
  • Système EasyUse pour un fonctionnement simple de toute l’unité
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Pompe LAUDA Varioflex (pression) avec huit niveaux de sélection
  • Possibilité de mise à niveau avec jusqu’à deux interfaces (RS 232/485, Profibus, modules analogiques ou de contact, module Ethernet-USB)
  • Chambre de mesure avec quatre couches de verre isolant spécial pour températures basses jusqu’à -60°C.
  • Connecteurs de pompe sur les côtés et à l’arrière, dérivation installée
  • Cuve de bain en acier inox (isolée, avec poignées et robinet de vidange)
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 30 à 100°C
    • Plage de températures de fonctionnement avec refroidissement externe : 20 à 100°C
    • Plage de températures de fonctionnement : -60 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,01 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 3,6 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Volume de bain min. / max : 11 à 15 L
    • Dimensions globales (l x P x H) : 506 x 282 x 590 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Accessoire standard :
      • Quatre bouchons à vis, quatre bouchons de fermeture, deux raccords de 13 mm pour connecteurs de pompe, deux raccords pour bobine de refroidissement
  • Specifications
    Tension 230 V