Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage ProLong™ Gold Antifade Mountant avec SYTOX™ Deep Red
Click to view available options
Volume (métrique):
1 x 2 ml
5 x 2 ml
Type de produit:
Milieu de montage anti-atténuation
Conditionnement:
2mL
5 pièces
Description
- Le milieu de monteur ProLong Gold Antifade est un monteur liquide appliqué directement sur les échantillons de tissus ou cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
- Il est formulé sans coloration d’ADN ou avec la coloration d’ADN bleue DAPI ou avec la coloration d’ADN rouge profond SYTOX.
- Le milieu de montage ProLong Gold contient des composants chimiques conçus pour protéger les colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors des expériences de microscopie par fluorescence, et assure cette protection sans absorber considérablement le signal de fluorescence initial.
- C’est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à long terme de lʼéchantillon. Il est prêt à lʼemploi (stockage à température ambiante et pas de mélange requis) — il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de durcir et de prendre des images.
- Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de monteur anti-atténuation ProLong Diamond.
- Principaux attributs : Protège les colorants de la décoloration pendant l’imagerie ; liquide prêt à l’emploi qui durcit pour le stockage à long terme ; les échantillons montés sont stables pendant des mois ;maintient le signal de fluorescence — peu voire aucune extinction, idéal pour les colorants Alexa Fluor
- ProLong Gold Antifade Mountant est déjà mélangé et prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration d’ADN. La coloration DAPI est excitée par lumière UV à 360 nm en cas de liaison à l’ADN avec un maximum d’émission à 460 nm et est détectée à l’aide d’un filtre DAPI classique. La coloration rouge profond SYTOX est excitée par la lumière rouge à 660 nm lorsqu’elle est liée à l’ADN, avec une émission maximale à 682 nm, et est détectée à l’aide d’un filtre traditionnel rouge profond / Cy5.
- De nombreux milieux de montage peuvent détruire lʼintensité du signal de fluorescence initial jusquʼà 80 %. Pour créer la série de milieux de montage Molecular Probes Gold, nos scientifiques ont mis au point une formule dʼadditifs chimiques qui minimise cette absorption de signal initial pour la gamme de couleurs et de colorants la plus vaste.
- Si les milieux de montage à base dʼépoxy utilisés dans notre série FluoCells de cellules préparées peuvent être stables pendant des années et garantir le niveau de protection le plus élevé contre la décoloration, ils sont difficiles à utiliser et impliquent la réalisation dʼune série dʼétapes dans les solvants organiques avant le montage.
- Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold constitue la meilleure option pour lʼarchivage des échantillons. En outre, il est particulièrement indiqué pour la préservation de lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lors dʼanalyses répétées dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser.
- Il est facile à utiliser — il suffit de sécher vos échantillons colorés à lʼair pour éliminer lʼexcès dʼeau et de le monter.
- Pour les applications dʼimagerie modernes à haute résolution, la correspondance de lʼindice de réfraction est primordiale.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 x 2 mL |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif chacun • Le stockage du produit à température ambiante une fois reçu est recommandé. • Conserver à l’abri de la lumière. • Stable pendant au moins 6 mois après réception. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Gamme de produits | ProLong |
| Type de réactif | Solution de monteur |
| Volume (métrique) | 1 x 2 ml |