Learn More
Sulfoxyde de promazine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30462632
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462632 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462632 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0290.0101
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Sulfoxyde de promazine 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Noms d’analytes ou de composants Promazine Sulphoxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H20 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10 H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A
Formule InChI InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11 H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC N,N-diméthyl-3-(5-oxophénothiazin-10-yl)propan-1-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 300.42
Quantité 1 mL
Poids de la formule 300.1296 g/mol