Learn More
Sulfoxyde de promazine, LoGiCal
Code produit 30460779
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460779 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460779 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0290.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Noms d’analytes ou de composants Promazine Sulphoxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H20 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC N,N-diméthyl-3-(5-oxophénothiazin-10-yl)propan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 300.42
Quantité 10 mg
Poids de la formule 300.1296 g/mol