Learn More
Impureté B de la prométhazine EP (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Description
Impureté B de la prométhazine EP (sous forme de chlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopromethazine Hydrochloride |
| CAS | 5568-90-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isopromethazine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Isopromethazine Hydrochloride), Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP), Promethazine Imp. B (EP), Promethazine USP Related Compound B, Promethazine USP RC B, (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI), Promethazine Related Compound B as Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Promethazine Impurity B as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | N,N-dimetil-2-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |