Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC ProPac™ Elite WCX
Code produit. p-8557023 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
Quantité:
1 colonnes
3 colonnes/1 lot
3 colonnes/3 lots
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 15903942
Marque: Thermo Scientific™ 303028
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette colonne permet des séparations uniformes des protéines thérapeutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les conjugués d’anticorps-médicaments, les biosimilaires et les variantes de charge.
Découvrez la colonne unique de chromatographie liquide à échange de cations faibles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Conçue pour la caractérisation des protéines, y compris les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux (mAbs), les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et les protéines biosimilaires, cette colonne offre une séparation haute résolution et haute efficacité des protéines et de leurs variantes de charge.
La chimie unique de cette colonne offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile avec une récupération excellente et une faible contamination croisée.
Produits à la une
  • Puissance de résolution supérieure pour les protéines, les anticorps monoclonaux et les variantes de charge associées
  • Haute efficacité avec séparations reproductibles
  • Récupération élevée avec une faible contamination croisée
  • Large gamme de pH de fonctionnement : 2 – 12
  • Stabilité à haute température : jusqu’à 60°C
  • Haut débit
  • Compatible avec les tampons de gradients de pH CX-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2 mm
Débit 0,1 à 0,8 ml/min
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4500 psi (310 bars)
Compatibilité de phase mobile Recommandé : produits, tampons et NaCl. Minimum requis de 20 mM de sel. Ne pas rincer avec H2O désionisée pure
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité 1 colonnes
Température 10°C à 60°C
Phase stationnaire Carboxylate
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Particules DVB non poreuses avec revêtement hydrophile
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged