Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ HIC-10
Description
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Mises au point avec fixation de ligands multifonctionnels, ces colonnes à base de silice offrent une excellente stabilité hydrolytique dans les conditions fortement aqueuses de la HIC.
Colonnes à haute efficacité pour la séparation de grosses biomolécules
- Grande capacité de charge en protéines pour les applications de purification des protéines
- Large gamme d’applications analytiques et préparatoires, y compris la séparation de protéines sériques bovines, de protéines de venin de serpent et d’anticorps monoclonaux (MAb)
- À base de 5 μm de particules de gel de silice sphérique de très haute pureté avec porosité de 300 Å
La chromatographie d’interaction hydrophobe sépare les biomolécules selon un gradient de sel décroissant, basé sur les différences d’hydrophobicité de surface. Cette méthode préserve l’activité biologique des protéines. Le mécanisme de séparation HIC est complémentaire de celui des chromatographies par échange d’ions et par filtration sur gel.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 3500 psi (240 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Porosité | 300 Å |
| Quantité | Chaque |
| Surface spécifique | 100 m²/g |
| Température | 40°C |
| Afficher plus |