Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SAX-10
Code produit. 13457376
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Format de colonne:
1 lot de résine, 3 colonnes
3 lots de résine, 1 colonne/lot (3 colonnes)
Colonne analytique
Colonne semi-préparative
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 13457376
Marque: Thermo Scientific™ 078990
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les colonnes LC ProPac™ SAX-10 pour une résolution et une efficacité exceptionnellement élevées lors de la séparation de variantes de protéines.
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant une pression stable, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec LC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents anioniques
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged