Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SAX-10
Description
Utilisez les colonnes LC ProPac™ SAX-10 pour une résolution et une efficacité exceptionnellement élevées lors de la séparation de variantes de protéines.
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant une pression stable, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- Colonne LC ProPac SAX-10 pour un échange anionique fort avec un groupe fonctionnel d’amine quaternaire.
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
- Séparations à haute résolution inégalées
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
- La reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
Spécification
Spécification
| Format de colonne | 1 lot de résine, 3 colonnes |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Débit | 1 ml/min |
| À utiliser avec | Détecteur UV/visible |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 3000 psi (207 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents anioniques |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Non poreuse |
| Afficher plus |