Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC d’échange de cations forts ProPac™ SCX-20
Description
Répondez aux exigences actuelles en matière de séparations protéiques haute résolution à l’aide de la colonne Thermo Scientific™ProPac™ SCX-20. Cette colonne d’échange de cations forts (SCX) est spécialement conçue pour un transfert de masse rapide et une grande efficacité, pour une combinaison qui entraîne des séparations à haute résolution.
- Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
- Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
- Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
- Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 3000 psi (207 bar) |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Quantité | Chaque |
| Température | 60°C |
| Phase stationnaire | Sulfonate |
| Gamme de produits | ProPac |
| Show More |