Få mere at vide
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WCX-10
Artikelnummer. 15570224
Klik for at se tilgængelige muligheder
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Format de colonne:
Colonne analytique
Colonne semi-préparative
Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot)
Pré-colonne
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15570224
Brand: Thermo Scientific™ 088767
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Séparez les protéines et leurs variantes grâce à ces colonnes à échange anionique faible d’une résolution exceptionnellement élevée.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 pour obtenir une résolution exceptionnellement élevée pour la séparation des protéines et de leurs variantes. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Plusieurs formats pour une plus grande souplesse
  • La colonne ProPac WCX-10 est un échangeur de cations faibles avec groupe fonctionnel carboxylate
  • Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des anticorps monoclonaux et d’autres protéines
  • Bien adaptées à la caractérisation des variantes de protéines associées, y compris à la désamidation et aux variantes d’anticorps monoclonaux tronqués lysine
  • Séparations à haute résolution inégalées
  • La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format de colonne Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot)
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 3000 psi (207 bar)
Compatibilité de phase mobile pH 2 à 12, 80 % compatible avec de l’acétonitrile et de l’acétone, compatible avec des détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec des détergents cationiques
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Carboxylate
Gamme de produits ProPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Jeu de colonnes
Technique Bio-LC
Vis mere Vis mindre
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.