Learn More
Propafenone hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200095909
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16462169
Marque: Medchem Express HYB0432A
MedChemExpress Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propafenone hydrochloride
CAS 34183-22-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28ClNO3
Quantité 1 g
Synonyme SA-79 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (88.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1OCC(O)CNCCC)CCC2=CC=CC=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 377.9
Poids de la formule 377.9
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.