Learn More
Propan-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
Spécification
Spécification
| pH | 7 |
| Point de fusion | -127°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 97°C |
| Quantité | 25 L |
| Conditionnement | Boîte métallique |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 25mbar at 20°C |
| Viscosité | 2.2 mPaS at 20°C |
| Poids de la formule | 60.1g/mol |