Learn More
Bochem™ Brûleur à gaz de sécurité au propane
Code produit. 10611542
Click to view available options
Type de produit:
Brûleur à gaz de sécurité
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10611542
Marque: Bochem™ 7410S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Bec bunsen haute température 1300°C
  • Permet le travail du verre
  • Veilleuse
  • Conforme DIN 30665
  • Brûleur en laiton nickelé, socle en fonte
  • Veilleuse et virole de régulation d'air
  • Régulation de gaz par vanne à pointeau
  • Brûleur φ 13mm, H 160mm
  • Bec bunsen haute température de sécurité
Spécification
Type de produit Brûleur à gaz de sécurité
Type de gaz Gaz naturel, propane, Propane
Matériau Nickel, acier
Diamètre (métrique) 78 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Comprend Valve à aiguille
Température max. (métrique) 1300°C
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,8 kg