Learn More
Propanol-2 (iso-propanol), qualité HPLC pour utilisation en laboratoire et HPLC, Chem Lab
Code produit. 15969286
Click to view available options
:
Propanol-2 (iso-propanol), qualité HPLC pour utilisation en laboratoire et HPLC, 2,5 litres
Code produit. 15969286
Marque: Chem-Lab CL00.0920.2500
Spécification
Point de fusion -89°C
CAS 67-63-0
Couleur Incolore
Acidité < 0.0005 meq/g
Densité 0.78 g/mL
Point d’ébullition 82°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 12 °C
Conditionnement Flacon en verre/H
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage > 99.8%
Formule moléculaire C3H8O
Eau < 1000 ppm
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iso-Propanol