Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propargite |
| CAS | 2312-35-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1.12 g/cm3 (20°C) |
| Point d’éclair | 71.4°C |
| Beilstein | 6934289 |
| Couleur | Marron clair |
| Point d’ébullition | 210°C (Decomposition) |
| Synonyme | 2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.47 g/mol |
| Afficher plus |