Learn More
Bromure de propargyle, solution à 80 % en poids dans le toluène, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285370 50 ml Flacon en verre 50mL
10665182 250 ml Flacon en verre 250mL
11944491 1 l Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10285370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131480500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.35€
    47.65€ / 50mL
    Économisez 8.70€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl bromide
Couleur Blanc
CAS 106-96-7, 108-88-3
Point d’ébullition 88.0°C to 90.0°C
Densité 1.3800g/mL
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4900 to 1.4960
Gravité spécifique 1.38
Formule moléculaire C3H3Br
Formule linéaire HC≡CCH2Br
Quantité 50 ml
Point d’éclair 4°C
Fieser 06,493; 10,332; 06,495
Forme physique Poudre
Synonyme propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Clé InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCBr
Nom IUPAC 3-bromoprop-1 -yne
Poids moléculaire (g/mol) 118.961
CID PubChem 7842
Poids de la formule 118.96
Pourcentage de pureté 73 to 87% (propargyl bromide) (GC) 13 to 27% (toluene) (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.