Learn More
Chlorure de propargyl, solution à 70 % (p/p) dans du toluène
Code produit 15409169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20416.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propargyl chloride
CAS 624-65-7
Point d’ébullition 60°C to 63°C
Point de fusion <-50°C
Formule moléculaire C3H3Cl
Formule linéaire HC≡CCH2Cl
Numéro MDL MFCD00000980
Numéro UN UN2924
Beilstein 506005
Concentration 70% w/w soln. in toluene
Densité 0.99
Merck Index 14,7810
Synonyme propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Clé InChI LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC#C
Nom IUPAC 3-chloroprop-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 74.51
CID PubChem 12221
Poids de la formule 74.51
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Point d’éclair −15°C (−5°F)