Learn More
(Propargyloxy)triméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347806 5 g -
11357806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12936.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5582-62-7
Formule moléculaire C6H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 128.246
Numéro MDL MFCD00042844
Clé InChI ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
CID PubChem 79696
Nom IUPAC triméthyl(prop-2-ynoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OCC#C
Spécification
Point d’ébullition 110°C to 111°C
Nom chimique ou matériau (Propargyloxy)trimethylsilane
Quantité 5 g
Point d’éclair 8°C (46°F)
Indice de réfraction 1.408
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.833
Formule linéaire (CH3)3SiOCH2C≡CH
Numéro UN UN1993
Beilstein 2036793
Poids de la formule 128.25
Pourcentage de pureté 97%