Learn More
IKA™ Agitateur à turbine R 1381, à 3 pâles
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Agitateur à hélice
- Trois lames
- Conception efficace du flux
- Pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du bas et du haut
- Forces de cisaillement minimum
- Utilisé à des vitesses moyennes à élevées.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) du ventilateur | 1,8 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Mélange à vitesses moyennes à élevées. |
| Longueur (impériale) | 13,8 in |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Modèle | R 1381 |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Type | Agitateur à hélice, 3 lames |