Learn More
Bochem™ Agitateur à hélice
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
400 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
50 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de régime moyen
- Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
- Idéal pour l’homogénéisation et la suspension
- Flux axial
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |