Learn More
Bochem™ Agitateur à hélice
Code produit. 10418432
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
400 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
50 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10418432
Marque: Bochem™ 9010
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitateur à hélice Bochem™ pour mélanger les milieux de culture à faible viscosité et à viscosité moyenne.
  • Plage de régime moyen
  • Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
  • Idéal pour l’homogénéisation et la suspension
  • Flux axial
Specifications
Diamètre (métrique) du ventilateur 100 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (métrique) 400 mm