Learn More
Cole-Parmer™ Hélices pour mélangeurs électroniques ServoDyne™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être utilisé seul ou en montage multiple sur un arbre pour une agitation complète
- Électro-poli
- Hélices de style marin : pour un mélange général
- Hélices de style turbine : pour un mélange sans air dans des récipients profonds
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hélice à 3 lames |
| Taille de l’alésage (impériale) | 0,31 po |
| Taille de l’alésage (métrique) | 0,78 cm |
| Diamètre (impériale) | 2 po |
| Diamètre (métrique) | 5,1 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour le mélange sans air dans les récipients profonds |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur électronique ServoDyne™ |