Learn More
Properidine (1-méthyléthyl 1-méthyl-4-phényl-pipéridine-4-carboxylate), LoGiCal
Code produit 30462523
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462523 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462523 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0315.07
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
CAS 561-76-2
Noms d’analytes ou de composants Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H23 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1-méthyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylate de propan-2-yle
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 261.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 261.1729 g/mol