Learn More
Propiconazole, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319539
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319539 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319539 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16480000100MG
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiconazole
CAS 60207-90-1
Noms d’analytes ou de composants Propiconazole
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C15 H17 Cl2 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propiconazole
Formule InChI InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
SMILES CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nom IUPAC 1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]méthyl]-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 342.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 341.0698 g/mol