Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propiconazole |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 60207-90-1 |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 180°C (0.129 hPa) |
| Synonyme | (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.2 |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Étalon analytique |