Learn More
Iodure de propidium, 99 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11445392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
0.1 g
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445392 0.1 g 100mg
11435392 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445392 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219545880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.15€
    262.50€ / 100mg
    Économisez 24.65€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 25535-16-4
Formule moléculaire C27H34I2N4
Poids moléculaire (g/mol) 668.406
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium;diiodure
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium Iodide
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Rouge
Forme physique Poudre floconneuse
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 668.4
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium Iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.