Learn More
Molecular Probes™ Propidium Iodide ReadyProbes™ Reagent
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’iodure de propidium est une coloration de cellules mortes couramment utilisée qui émet une fluorescence rouge lorsqu’elle est liée à l’ADN. L’iodure de propidium est également utilisé comme coloration de contraste dans les techniques fluorescentes multicolores. Avec le réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™, nous fournissons une solution stable à la température ambiante de coloration classique de l’ADN qui est fournie dans un flacon compte-gouttes pratique à utiliser. Versez goutte à goutte à peine deux gouttes par ml pour colorer vos cellules.
Caractéristiques du réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ :
Formulation d’iodure de propidium liquide prête à l’emploi
Coloration rapide des cellules mortes sans étapes de lavage
Formule liquide prête à l’emploi en flacons compte-gouttes pratiques : pas besoin de diluer, peser ou d’utiliser de pipette
Stable à la température ambiante—reste à portée de main sur votre poste de travail ou dans la zone de culture cellulaire
Coloration de cellules mortes classique
L’iodure de propidium est un colorant fluorescent classique largement utilisé pour la coloration des cellules mortes (Figure 1). Il présente un déplacement suffisamment important pour permettre la détection simultanée d’ADN nucléaire et d’anticorps FITC ou Alexa Fluor™ 488 marqués.
Conditionnés pour être pratique
Le réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ est fourni prêt à l’emploi et peut être stocké juste à côté de votre cytomètre en flux ou dans votre laboratoire de culture cellulaire. Une formulation liquide dans un flacon compte-gouttes ultra-pratique (Figure 2) vous permet de colorer vos cellules chaque fois qu’elles sont prêtes et où qu’elles soient prêtes. Ajoutez simplement deux gouttes par ml pour une contre-coloration nucléaire optimale et distincte.
Applications multiples
L’iodure de propidium ne pénètre pas les membranes et est exclu des cellules viables. Il est donc couramment utilisé pour identifier les cellules mortes dans une population. Ses propriétés spectrales, sa sélectivité pour l’ADNdb et sa fluorescence accrue lorsqu’il est lié à l’ADN, rendent l’iodure de propidium idéal pour une utilisation avec des fluorophores verts (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) dans des expériences multicolores. En raison de sa haute affinité pour l’ADN, il est également fréquemment utilisé pour le comptage des cellules, la mesure de l’apoptose, le tri des cellules en fonction de leur contenu en ADN.
Suggestions d’emploi
Dans la plupart des cas, 2 gouttes/1×106 cellules de réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ et une incubation de 15 à 30 minutes produiront une coloration nucléaire brillante ; toutefois, l’optimisation peut s’avérer nécessaire pour certains types de cellules, dans certaines conditions et pour certaines applications. Dans ces situations, ajoutez simplement une goutte de plus ou de moins jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale.
Lorsqu’il est lié à des acides nucléiques, le maximum d’excitation de fluorescence pour l’iodure de propidium est de 535 nm et le maximum d’émission est de 617 nm. L’iodure de propidium peut être excité par une lampe à arc au mercure ou au xénon ou par la ligne à 488 nm d’un laser d’ions argon. En général, la fluorescence de l’iodure de propidium est détectée dans le canal FL2 des cytomètres en flux.
En tant que coloration nucléaire rouge préférée dans les analyses de cellules mortes à l’aide de la cytométrie en flux, le réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ est idéal pour une utilisation dans des applications à base d’anticorps.
Voir d’autres outils et réactifs d’imagerie Molecular Probes™.
Caractéristiques du réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ :
Coloration de cellules mortes classique
L’iodure de propidium est un colorant fluorescent classique largement utilisé pour la coloration des cellules mortes (Figure 1). Il présente un déplacement suffisamment important pour permettre la détection simultanée d’ADN nucléaire et d’anticorps FITC ou Alexa Fluor™ 488 marqués.
Conditionnés pour être pratique
Le réactif à l’iodure de propidium ReadyProbes™ est fourni prêt à l’emploi et peut être stocké juste à côté de votre cytomètre en flux ou dans votre laboratoire de culture cellulaire. Une formulation liquide dans un flacon compte-gouttes ultra-pratique (Figure 2) vous permet de colorer vos cellules chaque fois qu’elles sont prêtes et où qu’elles soient prêtes. Ajoutez simplement deux gouttes par ml pour une contre-coloration nucléaire optimale et distincte.
Applications multiples
L’iodure de propidium ne pénètre pas les membranes et est exclu des cellules viables. Il est donc couramment utilisé pour identifier les cellules mortes dans une population. Ses propriétés spectrales, sa sélectivité pour l’ADNdb et sa fluorescence accrue lorsqu’il est lié à l’ADN, rendent l’iodure de propidium idéal pour une utilisation avec des fluorophores verts (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) dans des expériences multicolores. En raison de sa haute affinité pour l’ADN, il est également fréquemment utilisé pour le comptage des cellules, la mesure de l’apoptose, le tri des cellules en fonction de leur contenu en ADN.
Suggestions d’emploi
Voir d’autres outils et réactifs d’imagerie Molecular Probes™.
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Couleur | Far-Red |
| Contenu et stockage | 6 × flacons compte-gouttes de 2,5 ml Conserver à ≤ 25 °C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune, Systèmes d’imagerie cellulaire EVOS, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration d’acide nucléique |
| Type de colorant | Iodure de propidium |
| Emission | 617 nm |
| Excitation Wavelength Range | 535 nm |
| Afficher plus |