Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Propidium Iodide Staining Solution
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 5 μl (40 ng) / test
- Peut être utilisée dans FL3 pour l’exclusion des cellules non viables, mais doit être analysée dans FL2 lorsqu’elle est utilisée comme contre-colorant pour l’annexine V FITC
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Solution de coloration |
| Type de colorant | Imperméant aux cellules |
| Emission | 535 / 617 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 2 ml |