Learn More
Acétal diéthylique de propiolaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332986 1 g 1g
11342986 5 g 5g
11352986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10767.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10160-87-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Propiolaldehyde diethyl acetal is used in preparation of 3-boronoacrolein pinacolate, a heterodyne and (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal diéthylique de propiolaldéhyde est utilisé dans la préparation du pinacolate 3-boronoacroléine, de l’hétérodyne et du (E)-3-(tributylstannyl)-2-propénal.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 à 8°C. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10160-87-9
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00009237
Clé InChI RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66285
Nom IUPAC 3,3-diéthoxyprop-1-yne
SMILES CCOC(OCC)C#C
Specifications
Nom chimique ou matériau Propiolaldehyde diethyl acetal
Densité 0.894
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1701566
Synonyme 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%