Learn More
Acide propiolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10413255 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
Code produit. 10413255
Marque: Thermo Scientific Acros 131501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-25-0
Formule moléculaire C3H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 70.05
Numéro MDL MFCD00004360
Clé InChI UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
CID PubChem 10110
ChEBI CHEBI:33199
Nom IUPAC Acide prop-2-ynoïque
SMILES OC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolic acid
Point de fusion 16.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CCO2H
Indice de réfraction 1.4315 to 1.4335
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 7935
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 70.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion