Learn More
Propionamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-188279 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10701935
Marque: Thermo Scientific Acros 162670250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-05-0 | C3H7NO | 73.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-05-0
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.09
Numéro MDL MFCD00008039
Clé InChI QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
CID PubChem 6578
ChEBI CHEBI:45422
Nom IUPAC propanamide
SMILES CCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionamide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 79.0°C to 83.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 213.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5CONH2
Quantité 25 g
Beilstein 02, 243
Merck Index 15, 7938
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.