Learn More
Propionamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7033731
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11439590
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50889.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 29335-36-2 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Propionamidoxime is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propionamidoxime est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29335-36-2
Formule moléculaire C3H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD03426272
Clé InChI RLZPCFQNZGINRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxypropionamidine, n-hydroxypropionimidamide, 1z-n'-hydroxypropanimidamide, 1-hydroxyimino propylamine, n-hydroxy-propionamidine, n-hydroxyproponmdamde, n-hydroxypropanamidine, n'-hydroxypropimidamide, z-n'-hydroxypropimidamide, e-n'-hydroxypropanimidamide
CID PubChem 6521662
Nom IUPAC N’-hydroxypropanimidamide
SMILES CCC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionamidoxime
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%