Learn More
Acide propionique 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propionic acid (Propanoic acid) |
| CAS | 79-09-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Propionic acid (Propanoic acid) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide propanoïque |
| Afficher plus |